1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]butane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28152-1G
APOSPC28152-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28152-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]butane-1,3-dione, tech
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]butane-1,3-dione
Formel: C₁₀H₇ClF₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04125986
CAS-Nummer: 866132-24-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge