5-Ethoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28153-1G
APOSPC28153-1GEA 1040 EUR InStock
APOSPC28153-1G
5-Ethoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
5-Ethoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₈H₈F₃N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04125990
CAS-Nummer: 955965-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge