4-{[2-Oxo-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl}benzoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28167-1G
APOSPC28167-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28167-1G
4-{[2-Oxo-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl}benzoic acid, tech
4-{[2-Oxo-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl}benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00140124
CAS-Nummer: 339024-98-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge