(1E)-4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-(piperidin-1-yl)pent-1-en-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28196-1G
APOSPC28196-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28196-1G
(1E)-4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-(piperidin-1-yl)pent-1-en-3-one, tech
(1E)-4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-(piperidin-1-yl)pent-1-en-3-one
Formel: C₁₀H₁₂F₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03102877
CAS-Nummer: 866144-15-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge