5-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28214-1G
APOSPC28214-1GEA 671 EUR InStock
APOSPC28214-1G
5-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10758060
CAS-Nummer: 1033463-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge