4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M in THF
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2833-100ML
APOSPC2833-100MLEA 763 EUR InStock
APOSPC2833-100ML
4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M in THF
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Formel: C₇H₆ClFMg
Siedepunkt: 65 °C
Dichte: 0,948 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: <–17 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01319898
CAS-Nummer: 1643-73-8
UN: 2924
ADR: 3+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge