4-(Difluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluormethoxy)benzonitril 98%
4-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
MW: 169.1282 g/mol
Melting Pt: 40…42 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00085006
CAS-Nummer: 90446-25-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge