2,4-Difluorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2875L-5G
APOSPC2875L-5GEA 118 EUR InStock
APOSPC2875L-5G
2,4-Difluorphenylisothiocyanat 97%
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Siedepunkt: 99 °C/30mmHg
Dichte: 1,349 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041044
CAS-Nummer: 141106-52-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge