4-(2,4-Difluorphenyl)-3-thiosemicarbazid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC2875W-1G
APOSPC2875W-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC2875W-1G
4-(2,4-Difluorphenyl)-3-thiosemicarbazid 97%
4-(2,4-Difluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₇F₂N₃S
Melting Pt: 172…174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060563
CAS-Nummer: 206559-58-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge