2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC2897-5G
APOSPC2897-5GEA 176 EUR InStock
APOSPC2897-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₆ClF₃N₂·ClH
MW: 247.045 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094209
CAS-Nummer: 1029649-46-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge