Methyl-4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC2901-5G
APOSPC2901-5GEA 115 EUR InStock
APOSPC2901-5G
Methyl-4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate 98+%
Methyl-4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₇F₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204091
CAS-Nummer: 115933-50-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge