2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2908-1G
APOSPC2908-1GEA 188 EUR InStock
APOSPC2908-1G
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid
Formel: C₈H₅F₁₁O₂
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460490
CAS-Nummer: 914637-49-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge