1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC2949-1G
APOSPC2949-1GEA 242 EUR InStock
APOSPC2949-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O
Melting Pt: 187…188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172305
CAS-Nummer: 338780-66-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge