6-(Trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300507-1G
APOSPC300507-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC300507-1G
6-(Trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(Trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₉H₆F₃NO₂
Melting Pt: 152…156 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02648641
CAS-Nummer: 189940-04-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge