2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300511-1G
APOSPC300511-1GEA 143 EUR InStock
APOSPC300511-1G
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19375803
CAS-Nummer: 1267428-36-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge