N-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC300563-1G
APOSPC300563-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC300563-1G
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine > 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11118894
CAS-Nummer: 1036584-14-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge