1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC300598-1G
APOSPC300598-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC300598-1G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formel: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245.244 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756231
CAS-Nummer: 1227954-88-2
UN: 3267
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge