N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300601-1G
APOSPC300601-1GEA 361 EUR InStock
APOSPC300601-1G
N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₂F₃N₃O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109533
CAS-Nummer: 1227954-78-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge