2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300620-1G
APOSPC300620-1GEA 296 EUR InStock
APOSPC300620-1G
2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
Formel: C₁₃H₁₁FO
Melting Pt: 57…59 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05980834
CAS-Nummer: 773872-57-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge