4-(4-Bromophenoxy)-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300624-1G
APOSPC300624-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC300624-1G
4-(4-Bromophenoxy)-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
4-(4-Bromophenoxy)-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₁₃H₇BrF₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13677626
CAS-Nummer: 1156314-30-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge