N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC300748-100MG
APOSPC300748-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC300748-100MG
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formel: C₈H₈F₃NO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08599121
CAS-Nummer: 909527-60-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge