Methyl 2,3,5-trifluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300762-1G
APOSPC300762-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC300762-1G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Formel: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28040510
CAS-Nummer: 1858249-59-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge