2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300848-1G
APOSPC300848-1GEA 371 EUR InStock
APOSPC300848-1G
2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₇H₁₂FN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27960210
CAS-Nummer: 1417636-77-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge