Ethyl 1-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300881-1G
APOSPC300881-1GEA 339 EUR InStock
APOSPC300881-1G
Ethyl 1-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₈F₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02186262
CAS-Nummer: 478258-74-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge