1-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300919-1G
APOSPC300919-1GEA 497 EUR InStock
APOSPC300919-1G
1-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30481160
CAS-Nummer: 2197063-05-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge