5-Fluoro-3-(4-methoxybenzylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300930-1G
APOSPC300930-1GEA 560 EUR InStock
APOSPC300930-1G
5-Fluoro-3-(4-methoxybenzylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Fluoro-3-(4-methoxybenzylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formel: C₁₆H₁₂FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14721317
CAS-Nummer: 686726-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge