1-[4-(4-Isopropylbenzyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC300950-1G
APOSPC300950-1GEA 406 EUR InStock
APOSPC300950-1G
1-[4-(4-Isopropylbenzyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-1-ol
1-[4-(4-Isopropylbenzyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-1-ol
Formel: C₂₃H₃₁FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29918615
CAS-Nummer: 2109175-55-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge