5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 224 EUR InStock
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06205353
CAS-Nummer: 773129-56-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge