2-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC302077-1G
APOSPC302077-1GEA 299 EUR InStock
APOSPC302077-1G
2-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772783
CAS-Nummer: 945541-97-9
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge