3-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302092-1G PC302092-5G PC302092-10G
APOSPC302092-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC302092-1G APOSPC302092-5G APOSPC302092-10G
3-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
3-Fluor-2-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213676
CAS-Nummer: 771573-36-5
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge