3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302196-1G
APOSPC302196-1GEA 422 EUR InStock
APOSPC302196-1G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₅OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652451
CAS-Nummer: 1240257-81-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge