4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302217-1G
APOSPC302217-1GEA 112 EUR InStock
APOSPC302217-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇F₄N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201073
CAS-Nummer: 1373920-75-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge