3,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302270-1G
APOSPC302270-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC302270-1G
3,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
3,5-Difluoro-2-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999480
CAS-Nummer: 1092460-61-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge