3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC302292-1G
APOSPC302292-1GEA 120 EUR InStock
APOSPC302292-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyaniline 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyaniline
Formel: C₇H₇ClFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832236
CAS-Nummer: 62918-78-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge