3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC302305-1G PC302305-5G
APOSPC302305-1GEA 391 EUR InStock
APOSPC302305-1G APOSPC302305-5G
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18783229
CAS-Nummer: 1353000-19-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge