4-(Difluoromethoxy)-3-methoxycinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302315-1G
APOSPC302315-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC302315-1G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxycinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01794575
CAS-Nummer: 324579-78-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge