4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302344-1G
APOSPC302344-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC302344-1G
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
4-Methoxy-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO₂
MW: 217.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398458
CAS-Nummer: 1261653-03-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge