5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302409-1G PC302409-250MG
APOSPC302409-1GEA 1860 EUR InStock
APOSPC302409-1G APOSPC302409-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂F₃O₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054251
CAS-Nummer: 1706447-06-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge