4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 237 EUR InStock
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201074
CAS-Nummer: 1373920-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge