2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC302475-1G PC302475-5G PC302475-10G
APOSPC302475-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302475-1G APOSPC302475-5G APOSPC302475-10G
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832285
CAS-Nummer: 1000513-69-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge