3-(3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302510-1G
APOSPC302510-1GEA 171 EUR InStock
APOSPC302510-1G
3-(3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.20 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025376
CAS-Nummer: 916420-57-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge