3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302540-1G
APOSPC302540-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC302540-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇ClFNO
Melting Pt: 37…42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832263
CAS-Nummer: 1000540-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge