3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC302554-1G PC302554-5G PC302554-10G
APOSPC302554-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC302554-1G APOSPC302554-5G APOSPC302554-10G
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
3-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18783226
CAS-Nummer: 86256-51-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge