2,6-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC302667-250MG
APOSPC302667-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSPC302667-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115903
CAS-Nummer: 886498-40-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge