6-Chloro-2,3-difluorobenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302763-1G
APOSPC302763-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC302763-1G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoyl chloride 98%
6-Chloro-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
MW: 211 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922578
CAS-Nummer: 1208078-25-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge