2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302818-1G
APOSPC302818-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC302818-1G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid 97%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399714
CAS-Nummer: 1261828-46-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge