3-Fluor-2-methoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC302841-1G
APOSPC302841-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC302841-1G
3-Fluor-2-methoxybenzylbromid 97%
3-Fluor-2-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025370
CAS-Nummer: 916420-50-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge