4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302877-1G
APOSPC302877-1GEA 229 EUR InStock
APOSPC302877-1G
4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₃
MW: 267.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687192
CAS-Nummer: 1435806-18-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge