2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC302917-1G
APOSPC302917-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC302917-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₄F₇NO
Melting Pt: 132…134 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258671
CAS-Nummer: 1017778-38-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge