3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303071-5G
APOSPC303071-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC303071-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₈H₈BrF₅S
MW: 311.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16652481
CAS-Nummer: 1240257-48-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge